SRP6177
CETP human
recombinant, expressed in insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
BPIFF, Cholesteryl ester transfer protein, HDLCQ10, Lipid transfer protein I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
55 kDa
envase
pkg of 20 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
<1 EU/μg (LAL test)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CETP(1071)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)