PHR3324
Ibuprofen Impurity K
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid, (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
462,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
462,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)