SRP6113
UGDH human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
GDH, UDP-GlcDH, UDP-glucose dehydrogenase, UDPGDH, UGD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
59.5 kDa (533 aa, 1-494 aa + NT His-Tag)
envase
pkg of 50 μg
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... UGDH(7358)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)