SRP6024
Ubiquitin Aldehyde human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
mol peso
8.5 kDa
envase
pkg of 50 μg
técnicas
protein purification: suitable
impurezas
Endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... UBA2(7311)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)