Merck
SRP5362
Sigma-Aldrich
LMTK3, GST tagged from mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
AATYK3, MGC90743
Seleccione un Tamaño
20 μG
339,00 €
339,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
339,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
339,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
~75 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... Lmtk3(381983)
Descripción general
LMTK3, or Lemur tyrosine kinase 3, belongs to the LMR subfamily of tyr protein kinases. LMTK3 decreases the activity of protein kinase C (PKC) and also leads to phosphorylation of AKT (Ser473), thereby increasing binding of forkhead box O3 (FOXO3) to the ESR1 promoter. LMTK3 phosphorylates ER alpha, protecting it from proteasomal degradation in vitro. Knockdown of LMTK3 leads to a reduction of tumor volume in an orthotopic mouse model and abrogates proliferation of ER alpha+ but not ER alpha- cells, indicative of its role in ER alpha activity. These findings reveal LMTK3 as a new therapeutic target for breast cancer.
Forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)