Merck
SRP5301
Sigma-Aldrich
FGFR3 (K650E), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
ACH, CD333, CEK2, HSFGFR3EX, JTK4
Seleccione un Tamaño
10 μG
357,00 €
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
357,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO®
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
11.2-16.8 nmol/min·mg
mol peso
~73 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FGFR3(2261)
Descripción general
Fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3) is part of a family of fibroblast growth factor receptors that share similar structure and function. FGFR3 plays a role in several important cellular processes, including regulation of cell growth and division, determination of cell fate, formation of blood vessels, wound healing and embryo development. FGFR3 is involved in the development and maintenance of bone and brain tissue. Mutations in FGFR3 have been implicated in causing bladder cancer, cancer of white blood cells (multiple myeloma) and cervical cancer.
Forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)