Merck
SRP5294
Sigma-Aldrich
MEKK6, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
ASK2, MAP3K6, MAPKKK6
Seleccione un Tamaño
10 μG
357,00 €
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
357,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO®
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
8-12 nmol/min·mg
mol peso
~67 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... MAP3K6(9064)
Descripción general
MEKK6 or MAP3K6 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6) is a member of the serine/threonine protein kinase family. MEKK6 was identified by its interaction with MAP3K5/ASK, a protein kinase and an activator of c-Jun kinase (MAPK7/JNK) and MAPK14/p38 kinase. MEKK6 cascades relay signals from the cell surface to the nucleus which result in gene transcription. MEKK6 activates the JNK and p38 pathway and induces apoptosis when overexpressed in stably transfected cells. MEKK6 transcript is expressed in several tissues, with the highest expression in heart and skeletal muscle.
Forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)