Merck
SRP5281
Sigma-Aldrich
SPHK1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
SPHK
Seleccione un Tamaño
10 μG
493,00 €
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
493,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO®
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
465-592 nmol/min·mg
mol peso
~71 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SPHK1(8877)
Descripción general
SPHK1 catalyzes the phosphorylation of sphingosine to form sphingosine-1-phosphate (SPP) which is a novel lipid messenger with both intracellular and extracellular functions. Various stimuli increase cellular levels of SPP by activation of SPHK1. Competitive inhibitors of SPHK1 block formation of SPP and selectively inhibit cellular proliferation induced by a variety of factors. SPHK1/sphingosine-1-phosphate pathway contributes to colon carcinogenesis. SPHK1 plays a key role in the generation and release of proinflammatory mediators triggered by anaphylatoxins from human macrophages and also is involved in the process of immune cell motility.
Forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)