Merck
SRP5274
Sigma-Aldrich
SIRT7, active, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
MGC126840, MGC126842, SIR2L7
Seleccione un Tamaño
10 μG
578,00 €
578,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
578,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
578,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
112-139 RLU/min·ng
mol peso
~46 kDa
Nº de acceso NCBI
aplicaciones
genomic analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SIRT7(51547)
Descripción general
SIRT7 is a member of the class IV of sirtuin family of proteins which are homologs to the yeast Sir2 protein and play a role in cell differentiation, proliferation, apoptosis, metabolism, and senescence. SIRT7 associates with active rRNA genes and histones. Overexpression of SIRT7 increases pol I-mediated transcription whereas knockdown of SIRT7 or inhibition of its catalytic activity results in decreased association of pol I with rDNA and reduced pol I transcription. Depletion of SIRT7 stops cell proliferation and triggers apoptosis. SIRT7 deacetylates p53 and increases cellular resistance to cytotoxic and oxidative stress.
Forma física
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Valentina Sirri et al.
Journal of cell science, 132(17) (2019-07-25)
In humans, ribosome biogenesis mainly occurs in nucleoli following two alternative pre-rRNA processing pathways differing in the order in which cleavages take place but not by the sites of cleavage. To uncover the role of the nucleolar NAD+-dependent deacetylase sirtuin