Documentos clave
SRP5232
Sigma-Aldrich
EIF2S1, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
EIF-2, EIF-2α, EIF-2A, EIF2, EIF2A
Seleccione un Tamaño
50 μG
314,00 €
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
314,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
~40 kDa
Nº de acceso NCBI
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... EIF2S1(1965)
Descripción general
Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 α (EIF2S1) is a 35kDa protein. It is the α subunit of the eukaryotic initiation factor 2 (eIF2α). The gene encoding it is localized on human chromosome 14q23.3.[1][2][3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 α (EIF2S1) catalyzes the first regulated step of protein synthesis initiation and promotes the binding of the initiator tRNA to 40S ribosomal subunits. Binding occurs as a ternary complex of methionyl-tRNA, EIF2, and GTP. The Ser51 in the mature human EIF2-α protein acts as the sole site of phosphorylation that leads to repression of protein synthesis. EIF2-α also plays an essential role in erythropoiesis.[4][5]
Forma física
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Nota de preparación
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ppp1r15 gene knockout reveals an essential role for translation initiation factor 2 alpha (eIF2a) dephosphorylation in mammalian development
Heather P
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2008)
Direct interaction between STAT3 and EIF2AK2 controls fatty acid-induced autophagy
Mireia N
Autophagy (2012)
ER stress and autophagy contribute to CsA-induced death of malignant glioma cells
Iwona Anna
Autophagy (2012)
Mechanism of activation of the double-stranded-RNA-dependent protein kinase, PKR
Krishna m
FEBS Journal (2001)
A SNP microarray and FISH-based procedure to detect allelic imbalances in multiple myeloma: An integrated genomics approach reveals a wide gene dosage effect
Luca A
Genes (2009)