SRP4835
PCNA human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Cyclin, MGC8367, PCNA, Proliferating cell nuclear antigen
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
~29.8 kDa
envase
pkg of 5 μg
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PCNA(5111)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)