SRP4696
ApoE3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Apolipoprotein E3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~34 kDa
envase
pkg of 500 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
activity assay: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APOE(348)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)