SRP4688
Prolactin from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Luterotropic hormone, Lutetropin, Mammotropin, PRL
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
~22.5 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Prl(256249)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable