SRP2147
CAR-LBD (101-348), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CAR, CAR1, MB67, MGC150433, MGC97144, MGC97209
Seleccione un Tamaño
375,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
375,00 €
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~55.3 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
100 μg/mL
color
clear
colorless
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... NR1I3(9970)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)