SRP2134
PPARα isotype, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARalpha, hPPAR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
frozen liquid
mol peso
~78.7 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
700 μg/mL
color
clear colorless
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PPARA(5465)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable