SRP2087
C-fos, proto oncogene human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
MCM1, c-fos serum response element-binding transcription factor, serum response factor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in insect cells
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
frozen liquid
mol peso
~53.3 kDa
envase
pkg of 5 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SRF(6722)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable