SRP2079
p300 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
KAT3B, RP1-85F18.1, RSTS2, p300
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~265 kDa
envase
pkg of 4 μg
concentración
500 μg/mL
color
clear colorless
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... EP300(2033)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
p300 activates transcription of E-cadherin, which helps to retain the cell in an epithelial state. p300 plays an essential role in integrating and mediating multiple signal-dependent transcription events. It acts as a histone acetyltransferase and controls transcription through chromatin remodeling. Mutation in the gene has been observed in various types of malignancies.[4]
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)