Documentos clave
SRP0718
Sigma-Aldrich
TRKA (G595R), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Seleccione un Tamaño
10 μG
367,00 €
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
367,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
2.0-3.0 nmol/min·mg
mol peso
~66 kDa
concentración
0.05 μg/μL
nº de acceso
NM_002529
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TRKA(4914)
Aplicación
Useful for kinase assay.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant human TRKA (G595R) (440-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. TRKA is a member of the trk proto-oncogene family and encodes a 140kDa, membrane-spanning protein tyrosine kinase that is the functional receptor for nerve growth factor (NGF). NGF elicits the rapid phosphorylation of gp140trk on tyrosine residues leading to increased c-Fos expression, DNA synthesis and morphologic transformation (1). A decreased expression of TRKA on the striatal cholinergic neurons has been observed which may contribute, when it reaches a crucial threshold, to the death of cholinergic neurons observed in Alzheimer disease (2).
Reconstitución
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)