Documentos clave
SRP0715
Sigma-Aldrich
PEAK1, UNACTIVE
recombinant
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Seleccione un Tamaño
10 μG
367,00 €
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
367,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~100 kDa
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_024776
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PEAK1(79834)
Aplicación
Useful for kinase assay and Western blot.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant human PEAK1 (1127-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. PEAK1 or Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 is a protein tyrosine kinase which belongs to NKF3 kinase family and regulates the cytoskeleton and has been shown to be involved in cancer progression (1). PEAK1 promotes anchorage-independent growth in the MDA-MB-435 human cancer cell line and promotes tumor progression of XPA-1 human pancreatic cancer cells when transplanted into the pancreas of nude mice. PEAK1 is highly expressed in spleen, followed by heart, ovary, brain, lung, kidney, and fetal brain (2).
Reconstitución
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)