SRP0672
IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
3-dioxygenase 2, IDO, IDO-2, Indoleamine 2
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
formulario
frozen liquid
mol peso
46 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... IDO2(169355)
Descripción general
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable