Saltar a
SRP0664
CBL-B, GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Oferta disponible
Sinónimos:
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar 450 € — Ahorrar 5 %; Gastar 700 € — Ahorrar 10 %; Gastar 1300 € — Ahorrar 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
444,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
72 kDa
444,00 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
72 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CBLB(868)
General description
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3-binding protein CBL-B with Y363F mutation GenBank Accession No. NM_017934, a.a. 39 - 426 with N-terminal GST-Tag expressed in an E. coli expression system. MW=72 kDa.
Physical form
Aqueous solution
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SRP0661SRP0663HPA018327
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in E. coli
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
72 kDa
mol wt
48 kDa
mol wt
48 kDa
mol wt
-
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q13191
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... CBLB(868)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
288-32-4
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)