Documentos clave
SRP0662
Sigma-Aldrich
CBL-B (Y363F), His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b, E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, SH3-binding protein CBL-B
Seleccione un Tamaño
50 μG
512,00 €
512,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
512,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
512,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
frozen liquid
mol peso
48 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CBLB(868)
Descripción general
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3- binding protein CBL-B with Y363F mutation GenBank Accession No. NM_170662, a.a. 39 - 426 with N-terminal His-tag and N-terminal Avi-tag, expressed in an E. coli expression system. This protein was enzymatically biotinylated in vivo using Avitag technology. MW=48 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)