Documentos clave
SRP0614
Sigma-Aldrich
CD96, FC-FUSION, AviTag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Seleccione un Tamaño
100 μG
434,00 €
434,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
434,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
434,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
84 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CD96(10225)
Descripción general
Human CD96, also known as cluster of differentiation 96 and Tactile, GenBank Accession No. NM_198196, a.a. 22-519. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of Human IgG1 and an Avitag . MW = 84 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)