Documentos clave
SRP0589
Sigma-Aldrich
SIRP-gamma (CD172G), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD172g, Signal regulatory protein-gamma, signal regulatory protein beta 2
Seleccione un Tamaño
50 μG
584,00 €
584,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
584,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
584,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
67.6 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SIRPG(55423)
Descripción general
Signal regulatory proteingamma (SIRP-γγ), also known as signal regulatory protein beta 2, and CD172g, GenBank Accession No. NP_018556, a.a. 29-360, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and C terminal Avitag , MW 67.6 kDa, expressed in a HEK293 expression system and enzymatically biotinylated using Avitag technology. Note: SIRP-γ is heavily glycosylated, resulting in higher molecular weight. Biotinylation was confirmed to be >90%.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)