Documentos clave
SRP0551
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) PD-1, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
Seleccione un Tamaño
100 μG
332,00 €
332,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
332,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
332,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
42.6 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Descripción general
Monkey secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)