Documentos
SRP0521
Sigma-Aldrich
Human PD-L2 (CD273), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
B7-DC, CD273, PD-L2, PDCDL1G2, Programmed Cell Death 2 Ligand 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
formulario
frozen liquid
mol peso
51 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Descripción general
Human secreted Programmed Death Ligand 2 (PD-L2)-Fc fusion protein, also known as CD273, PDCDL1G2, and B7-DC, GenBank Accession No. NM_025239, a.a. 20-219, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW = 51 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable