Documentos clave
SRP0512
Sigma-Aldrich
PPID (CYP-40), GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
CYP-40, CyP-D, Cyclophilin-40, PPID, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, Rotamase D, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
Seleccione un Tamaño
100 μG
448,00 €
448,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
448,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
448,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
frozen liquid
mol peso
67.5 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PPID(5481)
Descripción general
Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D (PPID), also known as peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Cyclophilin-40 (CYP-40, CyP-D), GenBank Accession No. NM_005038, a.a. 2-370(end), with N-terminal GST-tag, MW 67.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Forma física
Aqueous solution
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)