SRP0488
PLA2G12A human
recombinant, expressed in mammalian cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
GXII, Phospholipase A2 G12, ROSSY
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in mammalian cells
Análisis
≥80% (SDS-PAGE)
formulario
aqueous solution
mol peso
22 kDa
envase
pkg of 10 and 20 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
0.14 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PLA2G12A(81579)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable