Documentos clave
SRP0475
Sigma-Aldrich
TAF1 (1519-1651) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
DYT3, KAT4, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250 kDa, TAF2ADYT3/TAF1
Seleccione un Tamaño
100 μG
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
16.4 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TAF1(6872)
Descripción general
Human Bromodomain TAF1 (GenBank Accession No. NM_004606) amino acids 1519 – 1651 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W Sako et al.
Neuroscience, 189, 100-107 (2011-05-28)
The neuron-specific isoform of the TAF1 gene (N-TAF1) is thought to be involved in the pathogenesis of DYT3 dystonia, which leads to progressive neurodegeneration in the striatum. To determine the expression pattern of N-TAF1 transcripts, we developed a specific monoclonal