Documentos clave
SRP0470
Sigma-Aldrich
TAF1L (1398-1516) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥82% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
Seleccione un Tamaño
100 μG
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥82% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
40.6 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TAF1L(138474)
Descripción general
Human TAF1 RNA polymerase II, TAT box binding protein (TBP)-associated factor, also known as TAF1L (GenBank accession No. NM_153809) amino acids 1398 – 1516 with N-terminal GST-tag, MW = 40.6 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P Jeremy Wang et al.
Human molecular genetics, 11(19), 2341-2346 (2002-09-10)
TAF(II)250, the largest subunit of the general transcription factor TFIID, is expressed from the human X chromosome, at least in somatic cells. In male meiosis, however, the sex chromosomes are transcriptionally silenced, while the autosomes remain active. How then are