SRP0467
BRG1 (1480-1603) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
MRD16, SMARCA4, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, SWI2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
aqueous solution
mol peso
15.5 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SMARCA4(6597)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable