Documentos clave
SRP0449
Sigma-Aldrich
BRD1 (561-668) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
BRL, Bromodomain containing 1
Seleccione un Tamaño
100 μG
526,00 €
526,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
526,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
526,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
40 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BRD1(23774)
Descripción general
Human Bromodomain containing 1, also known as BRD1 and BRL (GenBank Accession No. NM_014577) amino-acids 561 – 668 with N-terminal GST-tag, MW = 40 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J E Severinsen et al.
Molecular psychiatry, 11(12), 1126-1138 (2006-08-23)
Linkage studies suggest that chromosome 22q12-13 may contain one or more shared susceptibility genes for schizophrenia (SZ) and bipolar affective disorder (BPD). In a Faeroese sample, we previously reported association between microsatellite markers located at 22q13.31-qtel and both disorders. The
Yuta Mishima et al.
Blood, 118(9), 2443-2453 (2011-07-15)
The histone acetyltransferases (HATs) of the MYST family include TIP60, HBO1, MOZ/MORF, and MOF and function in multisubunit protein complexes. Bromodomain-containing protein 1 (BRD1), also known as BRPF2, has been considered a subunit of the MOZ/MORF H3 HAT complex based