Documentos clave
SRP0436
Sigma-Aldrich
PDE7A active rat
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
phosphodiesterase 7A
Seleccione un Tamaño
10 μG
516,00 €
516,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
516,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
516,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rat
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥30% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
65 kDa
envase
pkg of 10 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Descripción general
Rat PDE7A (GenBank Accession No. NM_031080) amino acids 147-482 (end) with N-terminal GST-tag, MW=65 kDa, expressed in a Baculovirus-infected Sf9 cell expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Satoshi Yamamoto et al.
European journal of pharmacology, 541(1-2), 106-114 (2006-06-20)
YM-393059, (+/-)-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-4-[2-(4-methoxy-3-methylphenyl)-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-1-yl]benzenesulfonamide difumarate, is a novel phosphodiesterase (PDE) inhibitor that inhibited the PDE7A isoenzyme with a high potency (IC50=14 nM) and PDE4 with a moderate potency (IC50=630 nM). In a cell-based assay, YM-393059 was found to inhibit anti-CD3 antibody, Staphylococcal
Assignment of the mouse Pde7A gene to the proximal region of chromosome 3 and of the human PDE7A gene to chromosome 8q13.
P Han et al.
Genomics, 48(2), 275-276 (1998-04-02)
Guchen Yang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(12), 6414-6420 (2003-12-10)
Phosphodiesterases (PDEs) are enzymes which hydrolyze the cyclic nucleotide second messengers, cAMP and cGMP. In leukocytes, PDEs are responsible for depletion of cAMP which broadly suppresses cell functions and cellular responses to many activation stimuli. PDE7A has been proposed to