SRP0423
Tankyrase 2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PARP5b, PARP5c, TNKS2, Tankyrase 2, poly(ADP-ribosyl)transferase 5b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
aqueous solution
mol peso
80.5 kDa
envase
pkg of 10 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TNKS2(80351)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable