Documentos clave
SRP0420
Sigma-Aldrich
RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
RBQ3, SWD1, retinoblastoma binding protein 5
Seleccione un Tamaño
50 μG
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥65% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
60 kDa
envase
pkg of 50 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... RBBP5(5929)
Descripción general
Human retinoblastoma binding protein 5 (RbBP5), (GenBank Accession No. NM_005057), amino acids 2 – 538 (end) with N-terminal His-tag, MW= 60 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cao, F., et al.
PLoS ONE, 5, e14102-e14102 (2012)
Zain Odho et al.
The Journal of biological chemistry, 285(43), 32967-32976 (2010-08-19)
Histone modification is well established as a fundamental mechanism driving the regulation of transcription, replication, and DNA repair through the control of chromatin structure. Likewise, it is apparent that incorrect targeting of histone modifications contributes to misregulated gene expression and