Documentos clave
SRP0393
Sigma-Aldrich
EZH2/SUZ12/RbAp48 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥88% (SDS-PAGE)
Seleccione un Tamaño
20 μG
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥88% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
114 kDa (EZH2)
48 kDa (RbAP48)
87 kDa (SUZ12)
envase
pkg of 20 μg
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Descripción general
Complex of human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456) amino acids 2-end with N-terminal His-GST tag, MW= 114kDa; human SUZ12 (GenBank Accession No. NM_015355) amino acids 1-end with N-terminal His-tag, MW = 87kDa, and human RbAp48 (GenBank Accession No. NM_005610) amino acids 2-end with N-terminal His-tag, MW= 48 kDa, co-expressed in Baculovirus expression system.
Forma física
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110mM NaCl, 2.2 mM KCl, 18 mM Glutathione, 3mM DTT, and 20% glycerol.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rakotobe, D. et al.
Journal of Virology, 5, 32-32 (2008)
Sooryanarayana Varambally et al.
Science (New York, N.Y.), 322(5908), 1695-1699 (2008-11-15)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a mammalian histone methyltransferase that contributes to the epigenetic silencing of target genes and regulates the survival and metastasis of cancer cells. EZH2 is overexpressed in aggressive solid tumors by mechanisms that remain