Documentos clave
SRP0388
Sigma-Aldrich
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Seleccione un Tamaño
20 μG
487,00 €
487,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
487,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
487,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
48 kDa (AEBP2)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
envase
pkg of 20 μg
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Descripción general
Inactive mutant version of our regular EZH2 5-member complex, but with a Tyr-to-Cys mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein. Complex of human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), (amino acids 2-end ; Y646C*) with N-terminal His-tag, MW= 86 kDa, human EED (GenBank Accession No. NM_003797) (amino acids 2-end) with N-terminal Flag-tag, MW= 51 kDa, human SUZ12 (GenBank Accession No. NM_015355) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW = 87 kDa, Human AEBP2 (GenBank Accession No. NM_153207) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW= 53 kDa, and human RbAp48 (GenBank Accession No. NM_005610) (amino acids 2-end) with N-terminal His-tag, MW = 48 kDa, coexpressed in Baculovirus expression system. *This mutation is often cited as Y641C in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rakotobe, D. et al.
Journal of Virology, 5, 32-32 (2008)
Sooryanarayana Varambally et al.
Science (New York, N.Y.), 322(5908), 1695-1699 (2008-11-15)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a mammalian histone methyltransferase that contributes to the epigenetic silencing of target genes and regulates the survival and metastasis of cancer cells. EZH2 is overexpressed in aggressive solid tumors by mechanisms that remain