Documentos clave
SRP0382
Sigma-Aldrich
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Seleccione un Tamaño
20 μG
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥75% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
envase
pkg of 20 μg
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Descripción general
Mutant version of EZH2 5 member complex, with a Tyr- to-Phe mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein (GenBank Accession No. NM_004456). This mutation is often cited in the scientific literature as Y641F in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ryan D Morin et al.
Nature genetics, 42(2), 181-185 (2010-01-19)
Follicular lymphoma (FL) and the GCB subtype of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) derive from germinal center B cells. Targeted resequencing studies have revealed mutations in various genes encoding proteins in the NF-kappaB pathway that contribute to the activated B-cell