Documentos clave
SRP0361
Sigma-Aldrich
PLK3 Polo Box Domain human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CNK, FNK, PRK, polo-like kinase 3
Seleccione un Tamaño
100 μG
650,00 €
650,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
650,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
650,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
80.5 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PLK3(1263)
Descripción general
Human N-terminal MBP tagged Plk3 polo box domain (GenBank Accession No.NM_004073/NP_004064), amino acids 335-646 with C-terminal His-tag, MW=80.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Suqing Xie et al.
Oncogene, 23(21), 3822-3829 (2004-03-17)
MEK1, a gene product that regulates cell growth and differentiation, also plays an important role in Golgi breakdown during the cell cycle. We have recently shown that polo-like kinase (Plk3) is Golgi localized and involved in Golgi dynamics during the
Zhongkui Li et al.
The Journal of biological chemistry, 280(17), 16843-16850 (2005-01-27)
RelA, the p65 subunit of NF-kappaB transcription factors, plays a key role in regulation of antiapoptotic and proapoptotic responses. However, the downstream target genes regulated by RelA-NF-kappaB in the initiation of proapoptotic signaling were not identified. We previously showed that