SRP0360
PLK1 Polo Box Domain active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
STPK13, polo-like kinase 1
Seleccione un Tamaño
613,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
613,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
53 kDa
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
2.9 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PLK1(5347)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)