SRP0342
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥32% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CD117, KIT, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Seleccione un Tamaño
410,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
410,00 €
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥32% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
53.5 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... KIT(3815)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)