Documentos clave
SRP0318
Sigma-Aldrich
JMJD1A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
JHDM2A, KDM3A, lysine (K)-specific demethylase 3A
Seleccione un Tamaño
20 μG
487,00 €
487,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
487,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
487,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥40% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
148.2 kDa
envase
pkg of 20 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... KDM3A(55818)
Descripción general
Human JMJD1A (also known as KDM3A or JHDM2A), (GenBank Accession No. NM_018433), amino acids 2-1322 (end) with Nterminal FLAG-tag, MW=148.2 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Forma física
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 124 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 90 ng/uL Flag peptide, 10% Glycerol, and 3 mM DTT.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guo X. et al.
Neoplasma, 52, 153-157 (2011)
Zi-Ming Du et al.
PloS one, 6(4), e19137-e19137 (2011-05-05)
The role of microRNA-155 (miR-155) has been associated with oncogenesis of several human tumors. However the expression pattern of miR-155 has not been investigated in nasopharyngeal carcinoma (NPC). The present study was to assess miR-155 expression pattern and its possible