Documentos clave
SRP0243
Sigma-Aldrich
aRAF Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
A-Raf proto-oncogene, PKS2, v-Raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog
Seleccione un Tamaño
10 μG
470,00 €
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
63.6 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... ARAF(369)
Descripción general
Human A-RAF (GenBank Accession No. NM_001654), amino acids 282-end, containing the mutations YY301-302DD, MW = 63.6 kDa, with N-terminal GST tag, expressed in an Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)