Documentos clave
SRP0225
Sigma-Aldrich
Rheb Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
GTP-binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain
Seleccione un Tamaño
100 μG
634,00 €
634,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
634,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
634,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
23 kDa
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... RHEB(6009)
Descripción general
Human Rheb (GenBank Accession No. NM_005614), full length with N-terminal HIS6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicación
Useful for the study of biochemical function.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)