Documentos clave
SRP0197
Sigma-Aldrich
PARP9 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
B Aggressive lymphoma protein, BAL1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 9, Poly (ADP-ribose) Polymerase 9
Seleccione un Tamaño
10 μG
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
119 kDa
envase
pkg of 10 μg
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PARP9(83666)
Descripción general
Human PARP9 (GenBank Accession No. NM_031458), full length with N-terminal GST tag, MW = 119 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definición de unidad
One unit of PARP incorporates 100 pmoles of poly(ADP) in 1 minute (room temperature) from NAD into acid-insoluble form.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)