SRP0186
Bcl-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, B-cell leukemia/lymphoma 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥80% (SDS-PAGE)
formulario
aqueous solution
mol peso
27 kDa
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BCL2(596)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable