Documentos clave
SRP0184
Sigma-Aldrich
Aha1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
AHA1, AHSA1, Activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1
Seleccione un Tamaño
200 μG
473,00 €
473,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μG
473,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
473,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
38 kDa
envase
pkg of 200 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... AHSA1(10598)
Descripción general
Human recombinant full-length AHA1 with C-terminal HIS tag (GenBank Accession No. NM_012111), expressed in E. coli. MW = 38 kDa,
Aplicación
ATPase activity assay for Hsp90alpha.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)