Documentos clave
SRP0181
Sigma-Aldrich
AHCY Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Adenosylhomocysteinase, AdoHcyase, CuBP, S-Adenosyl-L-homocysteine hydrolase, SAHH
Seleccione un Tamaño
50 μG
649,00 €
649,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
649,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
649,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
73 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... AHCY(191)
Descripción general
Human AHCY (human S-adenosyl homocysteine hydrolase) (GenBank Accession No. NM_000687), (amino acids 2-end) with N-terminal GST tag, MW = 73 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)