Documentos clave
SRP0165
Sigma-Aldrich
Metnase (SETMAR) human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥30% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
SET domain and mariner transposase fusion gene, SETMAR, hsMar1
Seleccione un Tamaño
20 μG
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in FreeStyle 293-F cells
Ensayo
≥30% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
77 kDa
envase
pkg of 20 μg
fabricante / nombre comercial
Invitrogen
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SETMAR(6419)
Descripción general
Human Metnase (SETMAR, or SET domain and mariner transposase fusion) (GenBank Accession No. NM_006515), amino acids 14-end, with N-terminal FLAG tag, MW = 77 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml FLAG peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Información legal
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)