Documentos clave
SRP0148
Sigma-Aldrich
Set2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
HIF-1, HYPB, KMT3A, SET domain containing 2, SETD2
Seleccione un Tamaño
100 μG
487,00 €
487,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
487,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
487,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥75% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
59.7 kDa
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SETD2(29072)
Descripción general
Human Set2, HYPB, GenBank Accession No. NM_014159, amino acids 915-1211, with N-terminal GST tag, MW= 59.7 kDa, expressed in E. coli expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)